Merck
Z743203
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
universal basic tray for assembling spring clamps
Größe auswählen
1 EA
352,00 €
352,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
352,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
352,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8970630
Allgemeine Beschreibung
Basic stainless steel tray for assembling Erlenmeyer flasks from 25 to 1000 mL, including spring clamps. Arrange springs to hold flasks in preferred arrangement. For use in shaking water bath models SW22, SW23.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)