Merck
Z743192
Julabo® bath test tube racks
to fit 30 tubes, diam. 17 mm, stainless steel
Synonym(e):
tube holder
Größe auswählen
1 EA
99,00 €
99,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
99,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
99,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9970320
Parameter
150 °C max. temp.
Durchmesser
17 mm
Allgemeine Beschreibung
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 150°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)