Merck
Z740137
Wilmad® NMR-Röhrchen, 3 mm Durchm., Mikroprobe
frequency 400 MHz, L 7 in., pack of 25 ea
Größe auswählen
25 EA
517,00 €
517,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
517,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
517,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 25 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 327-PP-7
Parameter
400 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
25 μm
Konzentrizität
25 μm
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke
0.29 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Pyrex® Borosilikatglas für die Kompatibilität mit Schliffen, Ventilen und Vakuum-Racks. Präzisionsgeschliffen und hochglanzpoliert für Spinning-Stabilität und höchste Auflösung. Die Röhrchen haben einen runden Boden und verfügen über eine sandgestrahlte Stelle für die Beschriftung der Proben. Die Röhrchen sind dünnwandig. Röhrchen mit einer Länge von 9 Zoll sind für die Herstellung von Standards und für die Verwendung mit tip-off -Verteilern. Präzisions Wilmad NMR-Röhrchen eignen sich für Mikro-NMR-Spektroskopie-Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)