Merck
Z740135
QianCap pressure monitor-25
for tubes/bottles with internal threads #25
Größe auswählen
1 EA
1.200,00 €
1.200,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.200,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
1.200,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Q Labtech
Parameter
0-300 psi pressure range
Allgemeine Beschreibung
QianCap pressure monitor-25 is designed for monitoring internal pressure on pressure tubes, flasks and bottles with #25 internal threads. The set contains all items needed for immediate use (pressure release system, 1 PTFE adapter-25H, 1 Simriz O-ring-25-S, 1 stainless steel pressure gauge-300 psi and 10 septa-12 mL).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Monitors Ace-Thred pressure tubes/bottles.
  • Provides optional higher pressure adapter (120 psi).
Rechtliche Hinweise
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)