Merck
1.14226
Millipore
Anaeroclip®
For use in providing a mechanical closure of Anaerocult products
Synonym(e):
Closure clips
Größe auswählen
25 UNITS
89,20 €
89,20 €
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 UNITS
89,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NB.14
89,20 €
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of 25 units
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
anaerobic bacteria
Allgemeine Beschreibung
für die Mikrobiologie
Anwendung
Anaeroclip® is used to seal the Anaerocult A Mini, P, IS, and C Mini incubation bags.
Kompatibilität
Compatible with Anaerotest (1.15112), Anaerocult A mini (1.32369), and Anaerocult P (1.32382)
Rechtliche Hinweise
ANAEROCLIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.