Merck
Z682292
Ace cold trap outer body only for condenser "CR" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Größe auswählen
1 EA
1.090,00 €
1.090,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.090,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
1.090,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Hersteller/Markenname
Büchi equivalent, 11228
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The cold trap outer body for the Ace condenser "CR" assembly, is glass with a 45/50 inner joint to fit into the distribution head and fits the Büchi® rotary evaporators.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)