Merck
Z117242
Sigma-Aldrich
Aldrich® Trockeneiskondensator für Büchi® Rotationsverdampfer
with hose barb
Größe auswählen
1 EA
603,00 €
603,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
603,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
603,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
male joint SJ35/20
Messbereich Volumen
500 mL (dry ice reservoir)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für Büchi Rotationsverdampfer R110, R114, R124, und R151. Mit modifiziertem Zuflußrohr, zum Entleeren während der Destillation.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)