Merck
Z681474
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 400 mL
Größe auswählen
1 EA
194,00 €
194,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
194,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41102405
NACRES:
NB.76
194,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
fits beaker size 400 mL
Hersteller/Markenname
BriskHeat
Höhe
3.5 in.
89 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Rechtliche Hinweise
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)