The reservoir identified as Z680354 is the single-well reservoir, as depicted in the picture, which is the middle reservoir containing blue liquid
Z680354
Bio-Pure™ Pipettierbehälter
capacity 25 mL
Synonym(e):
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
Größe auswählen
108,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
108,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
PET (Bio-degradable)
V-bottom bottom
white
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech REBP-3000
Kapazität
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hergestellt aus biologisch abbaubarem PET-Material zur umweltbewussten Entsorgung.
- Spezielles „Trog im Trog“-Design für eine optimale Reagenzienrückgewinnung.
- Ausgießer an allen vier Ecken und ein breiter Boden für verbesserte Stabilität und Verschüttungsschutz.
- Sterilisiert für sicheren und kontaminationsfreien Einsatz.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Which of the four reservoir types displayed on the product page corresponds to Z680354?
1 Antwort-
Hilfreich?