Z680230
Titanium tweezers
Style 3C
Größe auswählen
34,40 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
34,40 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Aven
Gesamt L
4.25 in. (108 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Lightweight (high strength to weight ratio)
- Zero magnetic retentively
- Temperature resistant to 800 °F
- Chemical and corrosion resistant
- Non-solder adhesive
- Bio-compatible (maintain cell integrity, no inflammatory response)
Typical application: handling of sensitive components in cleaning/chemical processes at high temperatures, histology, biology, forensics, electron microscopy etc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)