Merck
Z679283
Microgard 2500 disposable oversleeves, one size
L × W 400 mm × 200 mm, CE compliant
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
CE compliant
L × B
400 mm × 200 mm
Allgemeine Beschreibung
Protects arms and sleeves.
  • Made from Microgard, a microporous PP laminate
  • Stiched seams
  • Integral elastication at both ends
Rechtliche Hinweise
Microgard is a trademark of Microgard Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)