Z678015
Finnpipette® F2 multichannel pipette
volume 30-300 μL, 8 channel
Synonym(e):
Finnpipette F2 Multichannel
Größe auswählen
1.070,00 €
Größe auswählen
About This Item
1.070,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
8-channel
color-coded orange
electronic: no
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Finn 4662030
Volumen
30-300 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50 μl and below
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)