Merck
Z677876
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 200, sterile
Größe auswählen
960 EA
125,00 €
125,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
960 EA
125,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
125,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tip
yellow
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Finn 94060313
Maximales Volumen
200 μL
Volumenbereich
1-200 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)