Merck
Z676543
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10 REACH, Reload insert
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Größe auswählen
5 X 960 EA
624,15 €
624,15 €
Listenpreis657,00 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 X 960 EA
624,15 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
624,15 €
Listenpreis657,00 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier
Reload insert
Tip design ART 10 REACH
Verpackung
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2140-05-RI
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
10
Volumen
10 μL
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)