Merck
Z569763
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Größe auswählen
960 EA
216,60 €
4800 EA
699,20 €
216,60 €
Listenpreis228,00 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
960 EA
216,60 €
4800 EA
699,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
216,60 €
Listenpreis228,00 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
colorless tip
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
Verpackung
pack of 960 ea
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2149P
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
20 μL
Volumenbereich
0.5-20 μL
Volumen
0.5—20 μL
Verwandte Kategorien
Verpackung
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)