Merck
Z675903
Drawer organizers
3-compartments
Größe auswählen
1 EA
54,24 €
54,24 €
Listenpreis57,10 €Sparen Sie 5%
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
54,24 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
JA.01
54,24 €
Listenpreis57,10 €Sparen Sie 5%
Versandbereit am22. April 2025Details
Leistungsmerkmale
3-compartments
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS2538A
Größe
460 mm × 307 mm × 63 mm
Allgemeine Beschreibung
2 compartments 430 x 80 mm & 1 compartment 430 x 110 mm
Keeps supplies organized and easily accessible. Polystyrene organizers are perfect for storing and organizing small laboratory supplies. Protect fragile items such as glassware. Fit in standard drawers or on benches and shelves.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)