Merck
Z660469
Julabo® bath test tube trays
holds 360 test tubes
Größe auswählen
1 EA
450,00 €
450,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
450,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.77
450,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
Holds 360 x test tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8960441
Verfügbarkeit
available only in EU
Allgemeine Beschreibung
Carrier trays with 4 racks 8970381 (Z615684-1EA) to hold 360 tubes, tube size 75 x 12/13 mm, suitable for use up to to +80 °C.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)