Merck
Z653004
Julabo®Umwälzthermostate mit Plexiglas-® oder Makrolon-®Badreservoirs, ED-Modelle
ED-5M, AC/DC input 230 V AC, volume 5 L, temp. range 20-100 °C, Makrolon bath
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Makrolon bath
Leistungsmerkmale
CE compliant
integrated cooling coil
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ED-5M
Julabo 9116505
Verfügbarkeit
available only in EU
Parameter
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
Heizkapazität
2 kw
B × L × H
14 cm × 40 cm × 35 cm
bath opening W × L × depth
12 cm × 24 cm × 15 cm
Kapazität
5 L
Volumen
5 L
5000 mL
Gewicht
5.2 kg
Allgemeine Beschreibung
Open bath circulators with Plexiglas or Makrolon bath tank for internal/external temperature applications. All baths are Safety class 1.
Economy series:
  • Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
  • PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
  • Adjustable high temp cut off and dry running protection
  • Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
  • A = Plexiglass
  • M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Makrolon is a registered trademark of Bayer AG
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)