Merck
Z650463
Hirschmann® measuring cylinders, Class B
volume 5000 mL, accuracy: 37.5 mL, amber graduations
Größe auswählen
1 EA
405,00 €
405,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
405,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
405,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
hexagonal glass base
Leistungsmerkmale
subdivision 50 mL
Hersteller/Markenname
Hirschmann 220 01 97
Verfügbarkeit
available only in EU
Messbereich Volumen
5000 mL, accuracy: 37.5 mL
Länge
650 mm
Farbe
amber graduations
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z610542Z610518Z610461
feature
subdivision 50 mL
feature
subdivision 5 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 0.1 mL
material
borosilicate glass , hexagonal glass base
material
borosilicate glass , hexagonal glass base
material
borosilicate glass , hexagonal glass base
material
borosilicate glass , hexagonal glass base
volume measuring range
5000 mL, accuracy: 37.5 mL
volume measuring range
500 mL, accuracy: 2.5 mL
volume measuring range
50 mL, accuracy: 0.5 mL
volume measuring range
5 mL, accuracy: 0.05 mL
availability
available only in EU
availability
-
availability
-
availability
-
L
650 mm
L
-
L
-
L
-
Allgemeine Beschreibung
With spout and short line graduation. Calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T1.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)