BR91236
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 250 mL, with graduation
Synonym(e):
Beakers, Glass
Größe auswählen
96,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
96,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
with graduation
Hersteller/Markenname
BRAND 91236
Volumen
250 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)