Merck
Z648477
Quickfit® Vakuumvorstöße mit mehreren Abgängen
Quickfit RA 11/SC, four-limb vacuum receiver
Synonym(e):
RA11/SC
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Verbindung
female joint 14/23
male joint 19/26
Hersteller/Markenname
Quickfit RA 11/SC
Verfügbarkeit
not available in ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Der Sammler schneidet bis zu 4 Fraktionen und ist auch unter Vakuum leicht drehbar, sofern ausreichend gefettet. Die Vorlagekolben (4 x Z30,261-9, 100mL) werden nicht mitgeliefert! Abnehmbarer Vakuumanschluss mit Schlaucholive. In gewinkelter und senkrecht-gerader Form lieferbar.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)