Z647535
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 100 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
graduations 1.0 mL
Messbereich Volumen
100 mL
Höhe
270 mm
Allgemeine Beschreibung
- Complies with ISO 4788
- Glass cylinder has blue enamel graduations
- Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)