Merck
910643
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for Ag ink
Synonym(e):
FS01130 cleaning solution for S-CS01130 Inkjet ink
Größe auswählen
100 ML
57,70 €
57,70 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
57,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
57,70 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.6 kPa
Form
liquid
Farbe
colorless
bp
106.1-217.9 °C
Anwendung
This cleaning solution is used to clean product #901083 (Smart′Ink S-CS01130, Silver nanoparticles ink for inkjet printing).
  • It is a mixture of cyclooctane and alcohols.
  • It is compatible with most substrates including glass and plastic.
Rechtliche Hinweise
Product of Genes′Ink
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
99.5 °F
Flammpunkt (°C)
37.5 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)