Merck
Z623059
Sterlitech silver metal membranefilter discs .2 μm pore size
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm
Größe auswählen
100 EA
743,00 €
743,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
743,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
743,00 €
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Sterlitech Silber-Membranen, pore size 0.2 μm, diam. 13 mm
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 100
Hersteller/Markenname
Steriltech 45330
Durchmesser
13 mm
Porengröße
0.2 μm
Allgemeine Beschreibung
Membranen aus reinem Silber (99.97% Reinheit), ohne jegliche extrahierbare Verunreinigungen und mit den besonderen Vorteilen von reinem Silber, bakteriostatisch und leitfähig. Die hervorragende chemische Beständigkeit macht diese Membranen für Arbeiten mit aggresiven Lösungen und höheren Temperaturen besonders geeignet. Ebenfalls gut geeignet als Sammelmembran für die Röntgenfluoreszenz.
Rechtliche Hinweise
Sterlitech is a trademark of Sterlitech Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)