Merck
Z623016
Sterlitech silver metal membrane filter discs 3. μm pore size
pore size 3.0 μm, diam. 13 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Sterlitech Silber-Membranen, pore size 3.0 μm, diam. 13 mm
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 100
Hersteller/Markenname
Steriltech 45326
Durchmesser
13 mm
Porengröße
3.0 μm
Allgemeine Beschreibung
Membranen aus reinem Silber (99.97% Reinheit), ohne jegliche extrahierbare Verunreinigungen und mit den besonderen Vorteilen von reinem Silber, bakteriostatisch und leitfähig. Die hervorragende chemische Beständigkeit macht diese Membranen für Arbeiten mit aggresiven Lösungen und höheren Temperaturen besonders geeignet. Ebenfalls gut geeignet als Sammelmembran für die Röntgenfluoreszenz.
Rechtliche Hinweise
Sterlitech is a trademark of Sterlitech Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)