Merck
Z615668
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
for assembling max 4 test tube racks
Größe auswählen
1 EA
209,00 €
209,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
209,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.77
209,00 €
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Julabo 8970369
Julabo
Allgemeine Beschreibung
Basic stainless steel tray for assembling a maximum of 4 test tube racks: 8970380, 8970381, 8970382 or 8970383. For use with Julabo shaking water bath models SW22, SW23.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)