Merck
Z609757
Bohlender PTFE-Schläuche
I.D. × O.D. 1.58 mm × 3.18 mm, L 10 m
Größe auswählen
1 PKG
72,60 €
72,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
72,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
72,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Verpackung
pkg of 10 m
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
ID × AD
1.58 mm × 3.18 mm
Länge
10 m
Wandabmessungen
0.8 mm
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. 최고 사용가능온도는 어떻게 되는지? 130도에서 견디는지?
    1 Antwort
    1. This PTFE tubing has a temperature resistance from -200°C to +260°C.
      Hilfreich?