Merck
Z609668
Bohlender screw caps
GL 25 thread
Größe auswählen
10 EA
38,70 €
38,70 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
38,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
38,70 €
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Fitting
GL 25 thread
Allgemeine Beschreibung
Aus PPS, mit Dichtungen aus" virgin PTFE "hohe mechanische Beständigkeit.Temperaturbeständig bis 250 °C. Der Flascheninhalt kommt nur mit PTFE in Berührung.Die Schraubkappe besteht aus PTFE Membrane mit einem multidirektional gerichtetem Faser-Muster.
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)