Z568929
Ace Druckröhrchen
bushing type, Back seal, capacity 210 mL, L × O.D. 30.5 cm × 38.1 mm
Größe auswählen
148,00 €
Größe auswählen
About This Item
148,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE cap
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
bushing type Back seal
graduations: no
internal thread
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8648-116
L × AD
30.5 cm × 38.1 mm
Kapazität
210 mL
Durchmesser
38.1 mm
Fitting
Ace-Thred for #25
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Für Druckarbeiten wird die „Vordere Dichtung“-Hülse empfohlen (sie ermöglicht es dem O-Ring, am schmalen Hals des Röhrchens unter dem Gewinde zu sitzen). „Hintere Dichtung“-Hülsen können, wenn gewünscht, auch verwendet werden (sie ermöglichen es dem O-Ring, auf dem Röhrchen gegen die Kappe zu sitzen).
Ersatz-FETFE-O-Ringe:
Vordere Dichtung:
Z504661 (Ace-Thred #7)
Z504858 (Ace-Thred #15)
Z505056 (Ace-Thred #25)
Hintere Dichtung:
Z504742 (Ace-Thred #7)
Z505021 (Ace-Thred #15)
Z505110 (Ace-Thred #25)
ACHTUNG: Bei dieser Glasware gibt es keine Garantie gegen Bruch durch Druck oder Vakuum. Die Röhrchen sollten niemals verwendet werden, wenn sie zerkratzt oder anderweitig beschädigt sind.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)