Merck
Z566128
Sigma-Aldrich
Micromatic Macrovalve flushing adapter for returnable containers
allows nitrogen to be flushed through the Coupler and solvent transfer line
Größe auswählen
1 EA
85,00 €
85,00 €
Listenpreis170,00 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
85,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
85,00 €
Listenpreis170,00 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Allgemeine Beschreibung
This adapter allows nitrogen to be flushed through the Micromatic MacroValve Coupler and solvent transfer line when they are disconnected from the Pure-Pac® II containers.
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)