Merck
Z556866
Sigma-Aldrich
Aldrich® thermometer extension Benchclamp
nickel plated (finish), pkg of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
50,40 €
50,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
50,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
50,40 €
Check Cart for Availability
Materialien
nickel plated (finish)
Verpackung
pkg of 1 ea
Länge
210 mm
Backenkapazität
6-12 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nickel-plated finish is corrosion resistant. Knurled thumbscrew thightens jaw to hold objects firmly.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)