Merck
Z550582
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 125 mL
Größe auswählen
1 EA
118,00 €
118,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
118,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
118,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint stopper24/25
Beschreibung
conical
Kapazität
125 mL
Absperrhahnbohrung
2 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)