Merck
Z548146
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 125 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Beschreibung
conical
Kapazität
125 mL
Absperrhahnbohrung
2 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC