Merck
Z550515
Sigma-Aldrich
Aldrich® ummantelter Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
642,00 €
642,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
642,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
642,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
140 mL
Scheibendurchm.
65 mm
Schaftdurchm.
15 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)