Merck
Z533017
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
Größe auswählen
1 EA
337,00 €
337,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
337,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
337,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
500 mL
Größe des Auslassanschlusses
4 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)