Merck
Z532940
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
Größe auswählen
1 EA
257,00 €
257,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
257,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
257,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
50 mL
Größe des Auslassanschlusses
2 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)