Merck
Z530638
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 125 mL
Synonym(e):
dropper bottle, dropper bottles
Größe auswählen
1 EA
50,80 €
50,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
50,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
50,80 €
Check Cart for Availability
Materialien
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Verbindung
joint ST/NS neck19/22
Verpackung
pack of 1 ea
Kapazität
125 mL
Allgemeine Beschreibung
Klarglas Tropfflasche mit geschliffenem Glas-Gelenk. Die 1 mL Tropfpipette graduirt in 0,1 mL.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)