Merck
Z530352
Sigma-Aldrich
Aldrich® Reaktionsgefäß-Blasenzähler
joint: ST/NS 29/32
Größe auswählen
1 EA
167,00 €
167,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
167,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
167,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Kapazität
5-7 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schließt das Reaktionsgefäß gegen die Atmosphäre ab.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)