Merck
Z517666
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Größe auswählen
1 EA
1.030,00 €
1.030,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.030,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
1.030,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Höhe
500 mm
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)