Merck
Z516120
Sigma-Aldrich
Schlenk Reaktions- und Aufbewahrungsrohr
male joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
Synonym(e):
storage tubes, tube flask, tube storage
Größe auswählen
1 EA
119,00 €
119,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
119,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
119,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
colorless cap
colorless tube
round bottom
Verbindung
male joint: ST/NS29/32
Leistungsmerkmale
graduations: no
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit 2mm Glashahn. Der Seitenarm ist für Septen ausgelegt, passend z.B. Z10,072-2 oder Z12,435-4. Zum Handhaben und Lagern kleinerer Mengen luft- oder feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)