Merck
Z509361
Sigma-Aldrich
Wägetrichter
size XL, anti-static PP
Synonym(e):
Measuring funnel, Scale funnel
Größe auswählen
10 EA
107,00 €
107,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
107,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.71
107,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Materialien
anti-static PP
Größe
XL
Verpackung
pkg of 10 ea
Allgemeine Beschreibung
  • Liegt flach und eben auf – kein Rollen, kein Verschütten!
  • Ausgussstutzen passt auf volumetrische Kolben, Mikroröhrchen und jedes mit einem schmalen Stutzen versehene Gerät, um eine Übergabe ohne Verschütten zu gewährleisten
  • Restprobe kann zur Sicherstellung einer 100%-igen Übergabe gespült werden.
  • Für die sichere Handhabung von Gefahrstoffen geeignet
  • In fünf verschiedenen Größen erhältlich: extraklein, klein, mittelgroß, groß und extragroß.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)