Merck
Z509337
Sigma-Aldrich
Wägetrichter
size S, anti-static PP
Synonym(e):
Wägeapparat, Wägevorrichtung
Größe auswählen
50 EA
85,50 €
85,50 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
85,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.71
85,50 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
anti-static PP
Größe
S
Verpackung
pkg of 50 ea
Allgemeine Beschreibung
  • Liegt flach und eben auf – kein Rollen, kein Verschütten!
  • Ausgussstutzen passt auf volumetrische Kolben, Mikroröhrchen und jedes mit einem schmalen Stutzen versehene Gerät, um eine Übergabe ohne Verschütten zu gewährleisten
  • Restprobe kann zur Sicherstellung einer 100%-igen Übergabe gespült werden.
  • Für die sichere Handhabung von Gefahrstoffen geeignet
  • In fünf verschiedenen Größen erhältlich: extraklein, klein, mittelgroß, groß und extragroß.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Are these funnels autoclavable?
    1 Antwort
    1. While polypropylene is autoclavable, the anti-static agent applied to these funnels may contribute to degradation at high temperature and pressure.
      Autoclaving of this product has not been validated.
      Hilfreich?