Merck
Z508578
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 700 mm, with button
Größe auswählen
1 EA
310,00 €
310,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
310,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
310,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
for flask size 22 L
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8076-05
Durchm. × L
19 mm × 700 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)