Merck
Z507954
Recovery flask
capacity 10 mL
Größe auswählen
1 EA
39,40 €
39,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
39,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
39,40 €
Check Cart for Availability
Materialien
glass
round bottom flask
single-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Holed cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 9470-43
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Ausführung mit Schliff NS 14/10. Leichte Entnahme des Reaktionsproduktes, leicht zu reinigen! Mit Lochdeckel mit PTFE-beschichtetem Silikongummi-Septum und FETFE® O-Ring.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)