Merck
Z505056
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 21.8 mm, wall size 3.5 mm
Größe auswählen
1 PKG
37,70 €
37,70 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
37,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
37,70 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855734
ID
21.8 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)