Merck
Z422347
Sigma-Aldrich
Aldrich® Trockeneiskondensator-Abscheider
Overall H 470 mm, reservoir capacity 500 mL
Größe auswählen
1 EA
801,00 €
801,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
801,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
801,00 €
Check Cart for Availability
Gesamt H
470 mm
Reservoirkapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit 4 mm PTFE-Hahn. Als Kühlmittel wird Trockeneis-Aceton empfohlen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)