Merck
Z416673
Supelco
Flash-Chromatographiebaugruppe mit Gewindeverbindungen
capacity 1,000 mL, With fritted disc (porosity C), joint: ST/NS 45/40
Größe auswählen
1 EA
684,00 €
684,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
684,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
684,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Verbindung
joint: ST/NS45/40
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
1,000 mL
Säule AD × L
57 mm × 508 mm
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Flash Chromatographie ist für schnelle, präparative Trennung bei mittlerer Auflösung geeignet. Erstmals beschrieben in: J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), Trägermaterisl ist üblicherweise Kieselgel, in den letzten Jahren wurden auch zunehmend mit reversed phase Säulenmaterialien eingesetzt..
Anwendung
Flash Chromatographie ist für schnelle, präparative Trennung bei mittlerer Auflösung geeignet. Erstmals beschrieben in: J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), Trägermaterisl ist üblicherweise Kieselgel, in den letzten Jahren wurden auch zunehmend mit reversed phase Säulenmaterialien eingesetzt..
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)