Merck
Z415987
Supelco
EZSafe® Flash-Chromatographiesäule mit Reservoir
With fritted disc, capacity 600 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Bohrungsgröße
2 mm
Kapazität
600 mL
Allgemeine Beschreibung
Niederdruck (max. 7 psig)-Säulen, mittlere Wandstärke, mit Reservoir. Fettfreier PTFE-Einsatz mit GL-45-Schraubgewinde befestigt das Flusskontrollventil an der Säule. Präzisionsventil, komplett aus PTFE, mit Tropfspitze.
Rechtliche Hinweise
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.