Merck
Z415626
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves
manifold with vacuum-gauge port, positions, 3
Größe auswählen
1 EA
1.390,00 €
1.390,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.390,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
1.390,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
positions 3
Länge
300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The dual bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)