Merck
Z415588
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
thermometer joint: ST/NS 10/18, joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
170,00 €
170,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
170,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
170,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Olive L
150 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)